Key Documents
1.05396
Millipore
Caldo MacCONKEY
GranuCult® prime, USP, EP, JP, granular, suitable for food and beverages
Sinónimos:
Caldo MacConkey G, Caldo MacConkey granulado, Caldo MacConkey púrpura de bromocresol, Medio MacConkey
About This Item
UNSPSC Code:
41106213
NACRES:
NA.74
agency
EP
JP
USP
Quality Level
form
granular
packaging
pkg of 500 g
manufacturer/tradename
GranuCult® prime
storage condition
(Tightly closed. Dry)
technique(s)
microbiological culture: suitable
color
gray
pH
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubility
35 g/L
bulk density
640 kg/m3
application(s)
food and beverages
microbiology
storage temp.
15-25°C
suitability
Escherichia coli
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
General description
El caldo MacConkey es un medio de cultivo selectivo que contiene lactosa. Tras la degradación, la lactosa forma ácido y gas, lo que indica la presencia de E. coli. El gas formado se recoge en los tubos de Durham. Un cambio en el color del indicador de pH bromocresol de púrpura a amarillo indica la producción de ácido. La bilis de buey promueve el crecimiento de varias especies de bacterias intestinales e inhibe el crecimiento de otros microorganismos que no habitan en el intestino.
Application
El caldo MacConkey es adecuado para pruebas presuntivas de Escherichia coli y bacterias coliformes y para determinar la concentración de E. coli o coliformes en la leche, el agua y otros materiales. Este medio cumple con las especificaciones dadas por los métodos armonizados de la EP, la USP, la JP para el examen microbiano de productos no estériles: análisis de microorganismos específicos.
Features and Benefits
  • Seguro y sostenible debido a la reducción de los riesgos asociados con la inhalación de polvo fino y sustancias tóxicas, lo que genera un entorno de trabajo más seguro.
  • Excelentes propiedades de humectabilidad, solubilidad y fluidez
  • Práctico, con separación y aglutinación mínimas de los componentes, incluso en condiciones cálidas o húmedas
  • Gran reproducibilidad de lote a lote
  • Vida útil prolongada de hasta cinco años
  • Elevado número de cepas de prueba que exceden todas las exigencias normativas
  • La tecnología de granulación permite incluir muchos suplementos, sin necesidad de añadirlos por separado
Footnote
Ofrecemos dos tipos de medios: los medios de cultivo granulado superior GranuCult® y los rentables medios en polvo NutriSelect®, dependiendo de sus requisitos.
Se añaden las designaciones básica, plus o superior para indicar el nivel de control de calidad, desde el control de calidad básico hasta el control de calidad estándar plus y superior para cumplir toda la normativa.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 2
Visite la Librería de documentos
Artículos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.