1.04327
NutriSelect® prime YGC/OGY Agar (base) halal (Yeast extract Glucose Agar base) without antibiotics, acc. ISO 6611 I IDF 94
Suitable for use in Halal and Kosher certified processes, NutriSelect® Prime
About This Item
Productos recomendados
agency
ISO 6611 I
Quality Level
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Prime
technique(s)
microbiological culture: suitable
pH
6.6 ± 0.2 (25.0 °C)
application(s)
food and beverages
storage temp.
15-25°C
suitability
selective for molds
General description
It is fully autoclavable along with chloramphenicol, unlike other microbial culture media.
The medium contains yeast extract which provides the vitamin source, B-complex. Glucose supplies energy for the growth of yeasts and molds and agar is the solidifying agent.
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Artículos
Halal-certified culture media prevent non-halal ingredient contamination, enabling microbiological QC testing without losing certification.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.
Descubra las implicaciones de los medios de cultivo con ingredientes no halal ocultos en las áreas de producción con certificación halal y cómo puede evitarse ese riesgo con medios con certificación halal. Realice pruebas de control de calidad microbiológico (QC) en zonas de producción con certificación halal sin riesgo de perder su certificación.