Key Documents
1.06498
Supelco
Hidróxido de sodio
pellets for analysis EMSURE®
Sinónimos:
«Sosa cáustica»
About This Item
Fórmula lineal:
NaOH
Número de CAS:
Peso molecular:
40.00
MDL number:
UNSPSC Code:
12352305
EC Index Number:
215-185-5
NACRES:
NA.21
Quality Level
agency
suitable for SM 4500 - NH3
vapor density
>1 (vs air)
vapor pressure
<18 mmHg ( 20 °C)
3 mmHg ( 37 °C)
product line
EMSURE®
assay
≥99% NaOH basis (acidimetric)
form
pellets
impurities
≤0.0003% Total nitrogen (N)
pH
>14 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
318 °C (lit.)
solubility
1090 g/L
density
2.13 g/cm3 at 20 °C
anion traces
carbonate (as Na2CO3): ≤1%
chloride (Cl-): ≤0.012%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
silicate (as SiO2): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.010%
cation traces
Al: ≤0.0005%
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Mg: ≤0.0005%
Ni: ≤0.00025%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[OH-].[Na+]
InChI
1S/Na.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
InChI key
HEMHJVSKTPXQMS-UHFFFAOYSA-M
General description
El hidróxido de sodio (sosa cáustica) es una fuente inorgánica de iones hidróxido que puede utilizarse para alquilar fenoles, alcoholes, aldehídos y cetonas. El NaOH también se puede utilizar para convertir amidas en aminas, para producir diclorocarbenos, y en la saponificación de derivados del ácido carboxílico.
Application
El hidróxido de sodio puede utilizarse:
  • Como desprotonador en la síntesis de nanopartículas del marco imidazolato zeolítico (ZIF-94).
  • Como agente precipitante en la síntesis de nanopartículas de NiO (óxido de níquel) utilizando nitrato de níquel.
  • Como controlador del pH en la síntesis de polvo de óxido de cromito de zinc (ZnCr2O4) a partir de nitrato de zinc y nitrato de cromo por proceso hidrotermal.
Analysis Note
Valoración (acidimétrico, NaOH): ≥ 99,0 %
Carbonato (como Na₂CO₃): ≤ 1,0 %
Cloruros (Cl): ≤ 0,012 %
Fosfatos (PO₄): ≤ 0,0005 %
Silicatos (SiO₂): ≤ 0,001 %
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,010 %
Nitrógeno total (N): ≤ 0,0003 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,0005 %
Al (Aluminio): ≤ 0,0005 %
As (Arsénico): ≤ 0,0001 %
Ca (Calcio): ≤ 0,0005 %
Cu (Cobre): ≤ 0,0002 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,05
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Ni (Níquel): ≤ 0,00025 %
Pb (plomo): ≤ 0,0005 %
Zn (Cinc): ≤ 0,001 %
Legal Information
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Storage Class
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Protocolos
Determinación fotométrica o turbidimétrica tras extracción en agua agua/fusión
Determinación fotométrica o turbidimétrica tras extracción en agua agua/fusión
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Ver todo