Merck
Todas las fotos(4)
Key Documents
05-636-I
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301
clone JBW301, from mouse
Sinónimos:
Anti-phospho-Histone H2A.X (Ser139) Antibody, 05-636-I | Sigma-Aldrich
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
species reactivity
human, rat, mouse
technique(s)
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
mouse ... H2Ax(15270)
rat ... H2Ax(500987)
General description
La proteína histona H2A.X es un miembro variante de la familia de histonas H2A que se distingue de otras histonas H2A por una secuencia carboxi-terminal única. Esta secuencia única está muy conservada a lo largo de la evolución eucariota y es fosforilada rápidamente por ATM o ATR en el cuarto residuo del carboxi-terminal (serina 139 en H2A.X de mamíferos) en respuesta a las roturas de la doble hebra de ADN (DSB). La fosforilación de la H2A.X es importante en la formación de un complejo de reparación estable en el sitio de lesión del ADN.
La fosforilación de la H2A.X es una respuesta muy rápida al daño del ADN, que ocurre en tan solo un minuto después de la exposición a la radiación ionizante. La fosforilación de la H2A.X se produce con independencia de la causa de las roturas de la doble hebra del ADN y se ha observado fosforilación de la H2A.X en respuesta a tensiones ambientales que producen DSB, así como eventos celulares programados, como el reordenamiento del ADN y la apoptosis.
Immunogen
Péptido lineal conjugado con KLH que corresponde a la fosfohistona H2A humana. X (Ser139).
Application
Análisis de inmunocitoquímica: Una dilución1:50-250 de un lote representativo detectó la fosfohistona H2A. X (Ser139) en células HeLa y A431.
Se ha demostrado que un lote anterior funcionaba en inmunofluorescencia e inmunoprecipitación de cromatina: Véase la referencia (Meier, Andreas et al., 2007)
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia: 0,05-1 μg/ml de este lote detectó la histona H2A.X fosforilada (Ser139) en lisados de histona extraídos con ácido de células Jurkat tratadas con estaurosporina 0,5 μM (Ref. 19-123).
Inmunocitoquímica: 2 μg/ml de un lote anterior de este anticuerpo anterior detectaron la histona H2A.X fosforilada en células HeLa tratadas con estaurosporina 0,5 μM durante 4-6 horas.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301, es un anticuerpo monoclonal de ratón muy específico que se dirige a la histona H2A.X y se ha probado en inmunoelectrotransferencia, ICC y CHIP e inmunofluorescencia.
Subcategoría investigación
Histonas
Quality
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (western blot): 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectó fosfohistona H2A. X (Ser139) en 200 µg en células HeLa tratadas con estaurosporina.
Target description
~17 kDa observados. En algunos lisados pueden aparecer bandas no caracterizadas.
Physical form
IgG1κ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con azida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Kranti A Mapuskar et al.
Cancer research, 77(18), 5054-5067 (2017-08-03)
Elderly cancer patients treated with ionizing radiation (IR) or chemotherapy experience more frequent and greater normal tissue toxicity relative to younger patients. The current study demonstrates that exponentially growing fibroblasts from elderly (old) male donor subjects (70, 72, and 78
Qianlan Xu et al.
Protein & cell, 7(4), 236-249 (2016-03-24)
Meiotic recombination is carried out through a specialized pathway for the formation and repair of DNA double-strand breaks (DSBs) made by the Spo11 protein. The present study shed light on the functional role of cyclin, CYC2, in Tetrahymena thermophila which
Lucas R Smith et al.
Molecular biology of the cell, 30(16), 1985-1999 (2019-06-13)
Tissue regeneration at an injured site depends on proliferation, migration, and differentiation of resident stem or progenitor cells, but solid tissues are often sufficiently dense and constricting that nuclei are highly stressed by migration. In this study, constricted migration of
Hong Zhang et al.
Oncology letters, 14(5), 5839-5844 (2017-11-09)
Breast cancer 1 (BRCA1) is one of the most common tumor suppressor genes in breast cancer. The BRCT domain of BRCA1 has been shown to have a critical role in tumor suppression. In a previous study, two de novo BRCT
Ralph E Kleiner et al.
Nature chemical biology, 11(10), 807-814 (2015-09-08)
DNA double-strand break repair involves phosphorylation of histone variant H2AX ('γH2AX'), which accumulates in foci at sites of DNA damage. In current models, the recruitment of multiple DNA repair proteins to γH2AX foci depends mainly on recognition of this 'mark'