Merck
Todas las fotos(5)
Documentos clave
05-636
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
clon
JBW301, monoclonal
reactividad de especies
vertebrates
envase
antibody small pack of 25 μg
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ChIP: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer139)
Descripción general
La histona H2A es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H2A participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
Especificidad
El clon JBW301 del anticuerpo anti-fosfohistona H2A.X (Ser139), reconoce la histona H2A.X fosforilada en la Ser139.
Inmunógeno
péptido (C-KATQA[pS]QEY) que corresponde a los aminoácidos 134-142 de la histona humana H2A.X
Aplicación
Otras aplicaciones referenciadas:
Análisis mediante inmunohistoquímica: En un lote representativo se detectó la histona H2A.X (pSer139) en cortes de tejido pulmonar de ratón RNF168-WT y RNF 168-SA/SEKI (parafina). (Xe, X., et al. (2015) Nat. Cell Biol. 20 (3); 320-331).
Inmunoprecipitación de la cromatina, véase Meier, Andreas, et al. EMBO J., 26: 2707- 18(2007 ) en la pestaña de información técnica.
Categoría investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301, es un anticuerpo monoclonal de ratón bien conocido, validado en ChIP, ICC, IF, WB. Este AcM purificado es muy específico para la fosfo-histona H2A.X (Ser139) también conocida como H2AXS139p.
Subcategoría investigación
Histonas
Calidad
Análisis mediante inmunotransferencia: 0,05-1 μg/ml de este anticuerpo detectó la histona fosforilada H2A.X (Ser139) en lisados de histona extraídos con ácido de células Jurkat tratadas con estaurosporina 0,5 μM (Ref. 19-123).
Inmunocitoquímica: 2 μg/ml de este anticuerpo detectaron la histona fosforilada H2A.X en células HeLa tratadas con estaurosporina 0,5 μM durante 4-6 horas.
Descripción de destino
17 kDa
Ligadura / enlace
Sustituye a: MABE205
Forma física
Inmunoglobulina purificada por inmunoafinidad en Tris-glicina 0,1 M, pH 7,4, NaCl 0,15 M, azida sódica al 0,05 % como conservante.
Presentación: Purificado
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Mantener durante 1 años entre 2 y8°C desde la fecha de envío. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original antes de retirar la tapa.
Nota de análisis
Control
extractos de células 293 tratadas con UV, extractos de células HeLa tratadas con UV o tejido canceroso de mama
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica de lote, consúltese el certificado de análisis.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación enhumanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Incomplete nuclear transformation of human spermatozoa in oligo-astheno-teratospermia: characterization by indirect immunofluorescence of chromatin and thiol status.
Ramos, L; van der Heijden, GW; Derijck, A; Berden, JH; Kremer, JA; van der Vlag, J; de Boer, P
Human Reproduction null
DNA interaction and dual topoisomerase I and II inhibition properties of the anti-tumor drug prodigiosin.
Montaner, B; Castillo-Avila, W; Martinell, M; Ollinger, R; Aymami, J; Giralt, E; Perez-Tomas, R
Toxicological Sciences null
DNA damage response and apoptosis.
Plesca, D; Mazumder, S; Almasan, A
Methods in Enzymology null
Lidia Ruiz et al.
PloS one, 3(9), e3230-e3230 (2008-09-19)
P53 activation can trigger various outcomes, among them reversible growth arrest or cellular senescence. It is a live debate whether these outcomes are influenced by quantitative or qualitative mechanisms. Furthermore, the relative contribution of p53 to Ras-induced senescence is also
Effect of Ku80 deficiency on mutation frequencies and spectra at a LacZ reporter locus in mouse tissues and cells.
Busuttil, RA; Mu?oz, DP; Garcia, AM; Rodier, F; Kim, WH; Suh, Y; Hasty, P; Campisi, J; Vijg, J
Testing null
Artículos
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Explore the basics of working with antibodies including technical information on structure, classes, and normal immunoglobulin ranges.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Antibodies combine with specific antigens to generate an exclusive antibody-antigen complex. Learn about the nature of this bond and its use as a molecular tag for research.
Ver todo