Documentos clave
05-636-AF555
Sigma-Aldrich
Anti-fosfo-H2A.X (Ser139), clon JBW301 conjugado con Alexa Fluor 555
clone JBW301, from mouse, ALEXA FLUOR 555
Sinónimos:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139)
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
ALEXA FLUOR 555
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
JBW301, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunocytochemistry: suitable
isotipo
IgG1
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
phosphorylation (pSer139)
Información sobre el gen
human ... H2AX(3014)
Descripción general
La histona H2A.X, también conocida como H2A/X, o H2A.X, y codificada por el gen denominado H2AFX y H2AX, es una variante de la histona H2A y está también asociada con el ADN genómico. Sin embargo, esta histona se diferencia estructuralmente de otros miembros de la familia H2A en que posee una cola C-terminal que contiene el residuo de Ser139 que es fosforilada en respuesta a roturas en el ADN bicatenario. La fosforilación de la H2A.X es un proceso rápido mediado por proteínas ATM/ATR. Como miembro de la familia H2A de las histonas, la histona H2A.x (H2A.x) es una variante histona H2A que sustituye a la H2A convencional en un subconjunto de nucleosomas. La H2A.x interviene en la reparación del ADN de los daños por rotura de doble cadena (DSB) en el ADN nuclear. Después de una ruptura de la doble hebra del ADN, la H2A.x es rápidamente fosforilada en la serina 139 por la ATM cinasa y se convierte en gamma-H2AFX. Este paso de fosforilación puede extenderse hasta varios miles de nucleosomas desde el sitio real de la rotura de la doble cadena y puede marcar la cromatina circundante para el reclutamiento de las proteínas necesarias para la señalización y reparación del daño del ADN. Como parte de las modificaciones posteriores a la traducción durante la apoptosis causada por daño severo en el ADN, la gran expresión de la H2A.x fosforilada se considera un indicador preciso de la apoptosis.
Inmunógeno
Péptido lineal que corresponde a la fosfohistona H2A.X ( Ser139).
Aplicación
Análisis mediante inmunoprecipitación de la cromatina: se utilizó un lote representativo de la forma no conjugada de este anticuerpo (nº de ref. 05-636) para detectar la fosfohistona H2A.X (Ser139) mediante ChIP (Meier, A. et al. (2007) EMBO J., 26:2707-18).
Análisis mediante inmunoelectrotransferencia (WB): 0.05-1 μg/ml de un lote representativo de la forma no conjugada de este anticuerpo (nº de ref. 05-636) detectaron la histona H2A.X fosforilada (Ser139) en lisados de histonas extraídas con ácido de células Jurkat tratadas con estaurosporina 0,5 μM (nº de ref. 19-123).
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anti-fosfo-H2A.X (Ser139), clon JBW301, conjugado con Alexa Fluor 555, es un anticuerpo contra la fosfo-H2A.X (Ser139) para utilizar en inmunocitoquímica.
Subcategoría de investigación
Histonas
Calidad
Evaluada mediante inmunocitoquímica en células HeLa + /- tratamiento con estaurosporina.
Análisis mediante inmunocitoquímica: una dilución 1:100 de este anticuerpo detectó la fosfohistona H2A.X (Ser139) en células HeLa +/- tratamiento con estaurosporina.
Descripción de destino
~17 kDa observados
Forma física
Anticuerpo IgG1 monoclonal de ratón purificado en PBS con 15 mg/ml de BSA y de azida sódica al 0,1 %.
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Otras notas
Concentración: Consulte la ficha técnica específica del lote.
Información legal
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Yujie Huang et al.
Frontiers in oncology, 11, 586771-586771 (2021-03-16)
HPV-positive (HPV+) cervical cancer cells are more radioresistant compared with HPV-negative (HPV-) cervical cancer cells, but the underlying mechanism is not fully illuminated. Our previous mass spectrometry data showed that Ras-associated binding protein Rab12 was up-regulated by HPV, and this
Miguel A Galindo-Campos et al.
Cell death and differentiation, 26(12), 2667-2681 (2019-04-19)
Poly (ADP-ribose) polymerase (PARP)-1 and PARP-2 regulate the function of various DNA-interacting proteins by transferring ADP-ribose emerging from catalytic cleavage of cellular β-NAD+. Hence, mice lacking PARP-1 or PARP-2 show DNA perturbations ranging from altered DNA integrity to impaired DNA
Panagiotis Karakaidos et al.
Bioengineering (Basel, Switzerland), 9(8) (2022-08-26)
Laser-based techniques for printing cells onto different substrates with high precision and resolution present unique opportunities for contributing to a wide range of biomedical applications, including tissue engineering. In this study, laser-induced forward transfer (LIFT) printing was employed to rapidly
Andreas Meier et al.
The EMBO journal, 26(11), 2707-2718 (2007-05-12)
Phosphorylated histone H2AX (gammaH2AX) is generated in nucleosomes flanking sites of DNA double-strand breaks, triggering the recruitment of DNA-damage response proteins such as MDC1 and 53BP1. Here, we study shortened telomeres in senescent human cells. We show that most telomeres
Yanlian Xiong et al.
Frontiers in immunology, 12, 780897-780897 (2021-12-11)
Mesenchymal stem cells (MSCs)-derived exosomes were considered a novel therapeutic approach in many aging-related diseases. This study aimed to clarify the protective effects of human placenta MSCs-derived exosomes (hPMSC-Exo) in aging-related CD4+ T cell senescence and identified the underlying mechanisms