Merck
L7543
Sigma-Aldrich
Anti-LC3B antibody produced in rabbit
enhanced validation
~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MAP1 cadena ligera 3-proteína 2, Anti-MAP1A/1B cadena ligera 3 B, Anti-MAP1A/MAP1B LC3 B, Anti-Precursor de la proteínas 1A/B cadena ligera 3B asociada a microtúbulos, Anti-modificador parecido a la ubiquitina relacionado con la autofagia LC3 B, Anti-proteína relacionada con la autofagia LC3 B
About This Item
MDL number:
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
biological source
rabbit
Quality Level
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 16-18 kDa
species reactivity
mouse, human, rat
enhanced validation
functional assay
Learn more about Antibody Enhanced Validation
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using human HeLa cells
western blot: 1-2 μg/mL using whole extracts of rat and mouse brain
UniProt accession no.
application(s)
research pathology
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
General description
El gen MAP1LC3B (cadena ligera 3 β de la proteína 1 asociada a microtúbulos) es homólogo del gen ATG8, un gen de la levadura relacionado con la autofagia. La proteína codificada se denomina pro-MAP1LC3B, una pro-forma que es escindida por ATG4 para producir una forma citosólica denominada MAP1LC3B-I.
La cadena ligera 3 de la proteína 1 asociada a microtúbulos (MAPLC3/LC3) se identificó por primera vez en la rata como una proteína que se purifica con la proteína 1A y 1B asociada a microtúbulos del cerebro de rata. El LC3 existe en dos formas en las células. Una es citoplásmica, el LC3-I (18 kDa) y la otra, el LC3-II (16 kDa), está asociada con la membrana del autofagosoma. El LC3-I está modificada a una forma ligada a la membrana, el LC3-II (un conjugado LC3- fosfolípido), mediante la proteína 7 (Atg7) y la Atg3 relacionadas con la autofagia en mamíferos, que son, respectivamente, enzimas semejantes a E1 y a E2. Se identificaron tres ortólogos humanos del LC3 de rata, a saber, MAP1LC3A/LC3A, MAP1LC3B/LC3B,y MAP1LC3C/ LC3C. Las proteínas humanas exhiben dos formas que representan la forma citosólica (tipo I) y la forma asociada a la membrana (tipo II). Las tres isoformas humanas muestran diferentes patrones de expresión en los tejidos humanos.
Specificity
Mediante inmunotransferencia, el anticuerpo anti-LC3B reconoce el C3B-I y el LC3B-II (~18 kDa y ~16 kDa, respectivamente) humanos, de rata y de ratón.
Immunogen
péptido sintético correspondiente a los aminoácidos 2-15 del del LC3B humano, conjugado con KLH a través del resto de cisteína C-terminal. La secuencia correspondiente difiere en un aminoácido en rata y ratón.
Application
El anticuerpo anti-LC3B producido en conejo se ha utilizado en transferencia western e inmunohistoquímica.
El anticuerpo anti-LC3B producido en conejo se ha utilizado en transferencia western e inmunohistoquímica.
Biochem/physiol Actions
El nivel de expresión de la cadena ligera 3 de la proteína 1 asociada a microtúbulos (MAPLC3/LC3) muestra correlación con la extensión de formación de autofagosomas. LC3B puede utilizarse como un marcador autofagosómico.
La MAP1LC3B-I (cadena ligera 3 β de la proteína 1 asociada a microtúbulos - I) se conjuga con la MAP1LC3B-II antes de ser insertada en las membranas interna y externa de la vesícula autofágica en crecimiento durante la autofagia. La distribución celular y el procesamiento de MAP1LC3B facilita el control de la autofagia. Se ha observado que las células que carecen de MAP1LC3B tienen problemas para la formación de vesículas autofágicas, con fenotipos asociados con el papel de la autofagia en la homeostasis energética y la eliminación de agregados de proteínas alterados. Puede utilizarse como marcador autofágico.
Physical form
Disolución en solución salina tamponada con fosfato 0,01 M, pH 7,4, que contiene acida sódica 15 mM.
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 1
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Visite la Librería de documentos
mRNA and protein dataset of autophagy markers (LC3 and p62) in several cell lines
Gomez-Sanchez R
Data in Brief, 7(7), 641-647 (2016)
Quantitation of "autophagic flux" in mature skeletal muscle
Ju JS, et al.
Autophagy, 6(7), 929-935 (2010)
Autophagy enhances the aggressiveness of human colorectal cancer cells and their ability to adapt to apoptotic stimulus
Zheng HY, et al.
Cancer Biology & Medicine, 9(2), 105-105 (2012)
Yehui Duan et al.
Food & function, 10(8), 5152-5165 (2019-08-03)
The aim of this study was to investigate the effects of dietary β-hydroxy-β-methylbutyrate (HMB) on lipopolysaccharide (LPS)-induced muscle atrophy and to investigate the mechanisms involved. Sixty pigs (21 ± 2 days old, 5.86 ± 0.18 kg body weight) were used
The unfolded protein response protects human tumor cells during hypoxia through regulation of the autophagy genes MAP1LC3B and ATG5.
Rouschop KM
The Journal of Clinical Investigation, 120, 127-141 (2010)
Artículos
High titer lentiviral particles for LC3 variants used for live cell analysis of cellular autophagy.