Key Documents
16-202A
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-fosfo-histona H2A.X (Ser139), clon JBW301, conjugado con FITC
clone JBW301, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
H2AXS139P, Histone H2A.X (phospho S139), H2A histone family, member X, H2AX histone
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
Quality Level
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
JBW301, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer139)
Gene Information
human ... H2AX(3014)
General description
La histona H2A es una de las cinco proteínas histonas principales implicadas en la estructura de la cromatina de las células eucariotas. Caracterizada por un dominio globular principal y una larga cola N terminal, la H2A participa en la estructura de ′collar de perlas′ de los nucleosomas.
Specificity
Reconoce a la histona H2A.X fosforilada en la Ser139 PM 15 kDa.
Se prevé una amplia reactividad cruzada entre especies debido a la conservación de la homología de las secuencias.
Immunogen
Epítopo: Ser139
Péptido sintético (CKATQA[pS]QEY) conjugado con KLH que corresponde a los aminoácidos 134-142 de la histona H2A.X humana. La secuencia de inmunización tiene 8 aminoácidos idénticos en levadura y ratón. Clon JBW301.
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Inmunocitoquímica: 2-4 μg/ml de un lote anterior detectó la fosfohistona H2A.X en células HeLa tratadas con etopósido fijadas con etanol al 95 %/ácido acético al 5 % (10 minutos), seguido de formaldehído al 1 %, Tritón X-100 al 0,25 % en TBS (5 min.).
Subcategoría investigación
Histonas
Utilización del anticuerpo anti-fosforohistona H2A.X (Ser139), clon JBW301, conjugado co FITC (anticuerpo monoclonal de ratón) validado en FC, ICC para detectar la fosfohistona H2A.X (Ser139), también conocida como H2AXS139P, histona H2AX.
Quality
Evaluada por citometría de flujo para detectar células Jurkat de fase logarítmica tratadas con estaurosporina.
Citometría de flujo: Células Jurkat en fase logarítmica se trataron con estaurosporina (1 μg/ml) durante el tiempo indicado. La fosforilación de la histona H2A.X (Ser139) se detectó como se describe en el manual del kit de ensayo de fosforilación de H2A.X (citometría de flujo), nº de ref. 17-344. Las células se analizaron en un citómetro de flujo Becton-Dickinson FACS-Calibur.
Target description
15 kDa
Physical form
IgG1 monoclonal de ratón purificada conjugada con FITC en disolución tampón que contiene PBS con azida sódica al 0,05 %. Disolución congelada.
Proteína G purificada
Storage and Stability
Estable durante 1 año desde la fecha de recepción.
Analysis Note
Control
Células Jurkat tratadas con estaurosporina.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
Triton is a trademark of The Dow Chemical Company or an affiliated company of Dow
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
An optimized method for detecting gamma-H2AX in blood cells reveals a significant interindividual variation in the gamma-H2AX response among humans.
Ismail, IH; Wadhra, TI; Hammarsten, O
Nucleic Acids Research null
Lower phosphorylation of p38 MAPK blocks the oxidative stress-induced senescence in myeloid leukemic CD34(+)CD38 (-) cells.
Yin Xiao,Ping Zou,Jie Wang,Hui Song,Jing Zou,Lingbo Liu
Journal of Huazhong University of Science and Technology: Medical Sciences (Hua zhong ke ji da xue xue bao. Yi xue Ying De wen ban) null
Protective role of Puralpha to cisplatin.
Kaminski, R; Darbinyan, A; Merabova, N; Deshmane, SL; White, MK; Khalili, K
Cancer Biology & Therapy null
Armine Darbinyan et al.
Virology, 364(1), 73-86 (2007-03-21)
Progressive multifocal leukoencephalopathy (PML) is a fatal demyelinating disorder of the CNS caused by infection of glial cells with the polyomavirus, JCV. Here we report that genomic stability and DNA repair are significantly dysregulated by JCV infection of human astrocytes.
Lihong Zhang et al.
DNA repair, 60, 89-101 (2017-11-08)
Investigation of natural products is an attractive strategy to identify novel compounds for cancer prevention and treatment. Numerous studies have shown the efficacy and safety of natural products, and they have been widely used as alternative treatments for a wide
Artículos
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Flow cytometry dye selection tips match fluorophores to flow cytometer configurations, enhancing panel performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Troubleshooting guide offers solutions for common flow cytometry problems, ensuring improved analysis performance.
Ver todo
Protocolos
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Explore our flow cytometry guide to uncover flow cytometry basics, traditional flow cytometer components, key flow cytometry protocol steps, and proper controls.
Learn key steps in flow cytometry protocols to make your next flow cytometry experiment run with ease.