634492
4-Pyridinylboronic acid
90%
Sinónimos:
4-Pyridineboronic acid, 4-Pyridylboronic acid
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OB(O)c1ccncc1
InChI
1S/C5H6BNO2/c8-6(9)5-1-3-7-4-2-5/h1-4,8-9H
Clave InChI
QLULGIRFKAWHOJ-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Descripción general
Aplicación
- Palladium-catalyzed Suzuki-Miyaura coupling reactions
- Ligand-free palladium-catalyzed Suzuki coupling reaction under microwave irradation
Reagent used in Preparation of
- HIV-1 protease inhibitors
- Potential cancer threapeutics, such as PDK1 and protein kinase CK2 inhibitors
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.
Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction is extensively used in organic chemistry, polymer science, and pharmaceutical industries.