Merck
666491
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid
90%
Sinónimos:
(2,4-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, (2,6-Dimethoxypyrimidin-5-yl)boronic acid, 2,4-Dimethoxypyrimidine-5-boronic acid, 2,4-dimethoxy-5-Pyrimidineboronic acid
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3O)2(C4HN2)B(OH)2
Número de CAS:
Peso molecular:
183.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Ensayo
90%
Formulario
solid
impurezas
5-bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
mp
113-117 °C
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
COc1ncc(B(O)O)c(OC)n1
InChI
1S/C6H9BN2O4/c1-12-5-4(7(10)11)3-8-6(9-5)13-2/h3,10-11H,1-2H3
Clave InChI
LKGKUACPLXCVOF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
May contain varying amounts of anhydride
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)