567183
1-(2-Cyanophenyl)piperazine
99%
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.5890 (lit.)
bp
314-315 °C (lit.)
densidad
1.115 g/mL
grupo funcional
nitrile
cadena SMILES
N#Cc1ccccc1N2CCNCC2
InChI
1S/C11H13N3/c12-9-10-3-1-2-4-11(10)14-7-5-13-6-8-14/h1-4,13H,5-8H2
Clave InChI
FRICBZWJFIRJOB-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
118.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
47.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)