542865
8-Quinolinylboronic acid
technical grade
Sinónimos:
8-Quinolineboronic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H8BNO2
Número de CAS:
Peso molecular:
172.98
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Productos recomendados
grado
technical grade
Formulario
solid
mp
>300 °C (lit.)
cadena SMILES
OB(O)c1cccc2cccnc12
InChI
1S/C9H8BNO2/c12-10(13)8-5-1-3-7-4-2-6-11-9(7)8/h1-6,12-13H
Clave InChI
KXJJSKYICDAICD-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Reactant involved in:
- C-H and C-S bond activations
- Synthesis of pyridazine via sequential amination / Suzuki coupling / alkylation reactions
- Suzuki-Miyaura coupling reactions for synthesis of biaryl monophosphorus ligands, fused tricyclic oxa-quinolones, or substituted β-amino acids
- Copper-catalyzed azidation with sodium azide
- Studies of the affect of fluoride on the stability of boronic acids during click reactions
Otras notas
Contains varying amounts of anhydride
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Mayoorini Majuran et al.
ChemPlusChem, 85(2), 346-352 (2020-02-07)
We report the synthesis, photophysics, electrochemistry and electrochemiluminescence (ECL) of two dqp (dqp=2,6-di(quinoline-8-yl)pyridine) based ruthenium(II) complexes, bearing either a n-butyl ester (1) or the corresponding carboxylic acid functionality (2). The complexes were prepared from [Ru(dqp)(MeCN)3 ][PF6 ]2 by reaction with