305472
Trimethyl orthoformate
anhydrous, 99.8%
Sinónimos:
TMOF, Trimethoxymethane
About This Item
Productos recomendados
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
3.67 (vs air)
presión de vapor
23.5 mmHg ( 20 °C)
40 mmHg ( 30 °C)
57 mmHg ( 40 °C)
Ensayo
99.8%
Formulario
liquid
lim. expl.
5.1 %
impurezas
<0.002% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.379 (lit.)
bp
101-102 °C (lit.)
densidad
0.97 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ether
cadena SMILES
COC(OC)OC
InChI
1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3
Clave InChI
PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- To convert sulfonic acids to methyl esters.
- To convert 2-acylcyclohexanones to the corresponding acetal derivatives.
- To mediate Pinacol reaction of various 1,2-diols with tin(IV) chloride without the formation of water.
- To synthesize 1-substituted-1H-1,2,3,4-tetrazoles via a three-component condensation with amine and sodium azide catalyzed by indium triflate under solvent-free conditions.
- For the N-methylation of amines in the presence of sulfuric acid.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?