Merck
273031
Sigma-Aldrich
Ácido 3-cloroperbenzoico
≤77%
Sinónimos:
Ácido meta-cloroperbenzoico, MCPBA, Ácido 3-cloroperoxibenzoico
About This Item
Fórmula lineal:
ClC6H4CO3H
Número de CAS:
Peso molecular:
172.57
Beilstein:
608317
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≤77%
Formulario
solid
idoneidad de la reacción
reagent type: oxidant
mp
69-71 °C (lit.)
grupo funcional
chloro
hydroperoxide
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OOC(=O)c1cccc(Cl)c1
InChI
1S/C7H5ClO3/c8-6-3-1-2-5(4-6)7(9)11-10/h1-4,10H
Clave InChI
NHQDETIJWKXCTC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El ácido 3-cloroperbenzoico es un fuerte oxidante utilizado principalmente para la epoxidación de los alquenos y también en la oxidación Baeyer-Villiger de cetonas a ésteres.
Aplicación
El ácido 3-cloroperbenzoico se ha utilizado en la oxidación de N-p-tolilsulfinil-(E)-1-feniletilideneimina a N-p-tolilsulfonil-(E)-1-feniletilideneimina utilizando diclorometano como disolvente. También se ha utilizado en la preparación de polímeros reactivos a base de poli(3-hidróxibutirato) monoepoxi y diepoxi funcionalizados. El MCPBA es también un oxidante eficaz para la conversión de poliésteres α-amida sustituidos en sus correspondientes polisulfonas con propiedades térmicas ajustables.
Oxidante eficaz para epoxidar olefinas di, tri y tetra sustituidas.
Otras notas
resto ácido 3-cloroperbenzoico y agua
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Org. Perox. D - Skin Corr. 1C - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Lorenzo Gualandi et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 21(7), 3558-3563 (2018-09-20)
The synthesis of novel dibenzo-24-crown ether substituted nitroxides and their use as spin probes for the detection of cation guests by EPR are reported. Formation of a host-guest complex between the proposed spin probes and several cations, both organic and
Rearrangements of organic peroxides and related processes.
Yaremenko I
Beilstein Journal of Organic Chemistry, 12, 1647-1647 (2016)
Reactive mono-and di-epoxy-functionalized poly (3-hydroxybutyrate) s. Synthesis and characterization.
Michalak M
Polymer Degradation and Stability, 97(10), 1861-1870 (2012)
Passerini addition polymerization of an AB-type monomer?a convenient route to versatile polyesters.
Sehlinger A
European Polymer Journal, 50, 150-157 (2014)
Preparation of N?p?Tolylsulfonyl?(E)?1?Phenylethylideneimine.
Ruano J
Organic Syntheses, 129-138 (2007)
Artículos
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.
The Baeyer-Villiger oxidation is the oxidative cleavage of a carbon-carbon bond adjacent to a carbonyl, which converts the ketones to esters and the cyclic ketones to lactones.