Documentos clave
8.18804
Sigma-Aldrich
Trimethyl orthoacetate
for synthesis
Sinónimos:
Trimethyl orthoacetate, 1,1,1-Trimethoxyethane, Orthoacetic acid trimethyl ester
About This Item
Fórmula lineal:
CH3C(OCH3)3
Número de CAS:
Peso molecular:
120.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352112
Número índice de la CE:
215-892-9
NACRES:
NA.22
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
20 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥98.0% (GC)
Formulario
liquid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
108 °C/1013 hPa
temperatura de transición
flash point 15 °C
densidad
0.96 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C(OC)(OC)C)C
InChI
1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
Clave InChI
HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.956 - 0.958
Identity (IR): passes test
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
13 °C - closed cup