Merck
304050
Sigma-Aldrich
Triethyl orthoformate
anhydrous, 98%
Sinónimos:
Diethoxymethoxyethane, 1,1,1-Triethoxymethane
About This Item
Fórmula lineal:
CH(OC2H5)3
Número de CAS:
Peso molecular:
148.20
Beilstein:
605384
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352001
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
146 °C (lit.)
grado
anhydrous
Nivel de calidad
densidad de vapor
5.11 (vs air)
presión de vapor
2.9 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
98%
Formulario
liquid
impurezas
<0.003% water
<0.005% water (100 mL pkg)
residuo de evap.
<0.0005%
índice de refracción
n20/D 1.391 (lit.)
bp
146 °C (lit.)
mp
−76 °C (lit.)
densidad
0.891 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CCOC(OCC)OCC
InChI
1S/C7H16O3/c1-4-8-7(9-5-2)10-6-3/h7H,4-6H2,1-3H3
Clave InChI
GKASDNZWUGIAMG-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Triethyl orthoformate may be used to synthesize:
  • Formyl ferrocene by reacting with ferrocene in the presence of aluminium chloride.
  • 5-Nitropyridines via cyclocondensation with nitroacetone and different enamines.
  • 3-Aryl-4(3H)-quinazolinones by reacting with anthranilic acid via heterocyclization catalyzed by concentrated sulfuric acid.
Pictogramas
Flame
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Flam. Liq. 3
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
95.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
35 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
One-pot synthesis of 5-nitropyridines by the cyclocondensation of nitroacetone, triethyl orthoformate and enamines
Sagitullina GP, et al.
Mendeleev Communications, 19(3), 155-156 (2009)
A new convenient method for the synthesis of formyl ferrocene with triethyl orthoformate and A1C13
Tang J, et al.
Synthetic Communications, 30(9), 1657-1660 (2000)
Synthesis of 3-Aryl-4 (3 H)-quinazolinones from Anthranilic Acids and Triethyl Orthoformate
Cao SL, et al.
Synthetic Communications, 38(13), 2227-2236 (2008)
Mark S Kerr et al.
The Journal of organic chemistry, 70(14), 5725-5728 (2005-07-02)
[reaction: see text] The promising utility of triazolyl N-heterocyclic carbene catalysts in umpolung aldehyde chemistry requires a straightforward reliable synthesis from readily available materials. Herein, we describe the synthesis of a variety of triazolyl N-heterocyclic carbene precursors. The reactions commence
Adenine complexes with 3d metal perchlorates from ethanol-triethyl orthoformate.
Speca AN, et al.
Inorgorganica Chimica Acta, 37, L551-L554 (1979)