Merck
262404
Sigma-Aldrich
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate
99%
Sinónimos:
Methyl pivaloylacetate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3)3CCOCH2CO2CH3
Número de CAS:
Peso molecular:
158.19
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
presión de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
Ensayo
99%
índice de refracción
n20/D 1.487 (lit.)
bp
67-70 °C/13 mmHg (lit.)
densidad
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
ketone
cadena SMILES
COC(=O)CC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-8(2,3)6(9)5-7(10)11-4/h5H2,1-4H3
Clave InChI
XTXCFTMJPRXBBC-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
Methyl 4,4-dimethyl-3-oxopentanoate has been used:
  • as substarte during InCl3-catalyzed syntheses of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives
  • in the preparation of neat α-oxoketene, carbomethoxypivaloylketene
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Indium (III) chloride catalyzed one step synthesis of some new dibenzo(d,f)(1,3)dioxepines and 12H-dibenzo(d,g)(1,3)dioxocin derivatives.
Tocco G, et al.
Tetrahedron Letters, 45(37), 6909-6913 (2007)
Neat carbomethoxypivaloylketene-preparation and chemical reactivity.
Stadler A, et al.
Tetrahedron, 57(31), 6757-6763 (2001)