Documentos clave
8.14190
Sigma-Aldrich
Methyl isobutyrylacetate
for synthesis
Sinónimos:
Methyl isobutyrylacetate, Isobutyrylacetic acid methyl ester, Methyl 4-methyl-3-oxopentanoate
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CH(CH3)COCH2COOCH3
Número de CAS:
Peso molecular:
144.17
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352108
Número índice de la CE:
418-900-0
NACRES:
NA.22
presión de vapor
1.3 hPa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Ensayo
≥96.0% (GC)
temp. de autoignición
280 °C
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
lim. expl.
1.29 % (v/v)
pH
4.8 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
192 °C/1013 hPa
mp
-75 °C
temperatura de transición
flash point 79 °C
solubilidad
43.6 g/L
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
O(C)C(=O)CC(=O)C(C)C
InChI
1S/C7H12O3/c1-5(2)6(8)4-7(9)10-3/h5H,4H2,1-3H3
Clave InChI
HNNFDXWDCFCVDM-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (GC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.009 - 1.011
Identity (IR): passes test
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
174.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
79 °C - closed cup