Merck
722464
Sigma-Aldrich
Ethyl-3-cyclopropyl-3-oxopropionate
96%
Sinónimos:
3-Cyclopropyl-3-oxo-propionic acid ethyl ester
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H12O3
Número de CAS:
Peso molecular:
156.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
96%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.449
density
1.058 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)CC(=O)C1CC1
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)5-7(9)6-3-4-6/h6H,2-5H2,1H3
Inchi Key
LFSVADABIDBSBV-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c