Merck
T4444
Sigma-Aldrich
3, 3′,5 ,5′-Tetramethylbenzidine
peroxidase substrate, chromogenic, aqueous solution
Sinónimos:
TMB
About This Item
Número de CAS:
MDL number:
UNSPSC Code:
12352204
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.83
product name
Sustrato líquido 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina supersensible para ELISA, ready to use solution
form
aqueous solution
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1cc(cc(C)c1N)-c2cc(C)c(N)c(C)c2
InChI
1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
InChI key
UAIUNKRWKOVEES-UHFFFAOYSA-N
General description
Este producto contiene 3, 3′,5 ,5′-tetrametilbencidina (TMB) en un tampón suavemente ácido. El sustrato se suministra como una disolución de un componente listo para utilizar. La cinética de velocidad es aproximadamente un 40% más rápida que la de las formulaciones de TMB tradicionales. No se recomienda para aplicaciones de membrana o inmunohistoquímicas que requieran un producto de reacción precipitante.
Application
El sustrato líquido supersensible 3, 3′,5 ,5′-tetrametilbencidina para ELISA se ha utilizado como sustrato de la peroxidasa:
  • para determinar el hialuronano sintetizado y la expresión de la HAS2 (hialuronano sintasa) por el transfectante
  • para medir los niveles de la toxina α-hemolisina
  • en la obtención de imágenes de las IgG ligadas
La 3,3′,5,5′-tetrametilbencidina (TMB) es un sustrato de la peroxidasa adecuado para procedimientos ELISA. El sustrato rinde un producto final soluble que es de color azul y puede leerse espectrofotométricamente a 370 o 655 nm. La reacción de la TMB puede detenerse con H2SO4 2 M (que produce un color amarillo) y leerse a 450 nm.
Storage Class
10 - Combustible liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
E6 and E7 Antibody Levels Are Potential Biomarkers of Recurrence in Patients with Advanced-Stage Human Papillomavirus-Positive Oropharyngeal Squamous Cell Carcinoma.
Matthew E Spector et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(11), 2723-2729 (2016-11-23)
Kate M Smith et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular cell research, 1865(8), 1114-1129 (2018-05-12)
Nuclear import involves the recognition by importin (IMP) superfamily members of nuclear localization signals (NLSs) within protein cargoes destined for the nucleus, the best understood being recognition of classical NLSs (cNLSs) by the IMPα/β1 heterodimer. Although the cNLS consensus [K-(K/R)-X-(K/R)
The activity of hyaluronan synthase 2 is regulated by dimerization and ubiquitination
Karousou E, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 285(31), 23647-23654 (2010)
Ruud van den Bos et al.
Behavioural pharmacology, 30(2 and 3-Spec Issue), 260-271 (2019-02-07)
Maternal stress and early life stress affect development. Zebrafish (Danio rerio) are ideally suited to study this, as embryos develop externally into free-feeding larvae. The objective of this study was therefore to assess the effects of increased levels of cortisol
Granulocyte/macrophage-colony-stimulating factor autoantibodies and myeloid cell immune functions in healthy subjects
Uchida K, et al.
Blood, 113(11), 2547-2556 (2009)
Artículos
NBT-BCIP substrate system aids in western blotting and immunohistological staining, producing a blue-purple insoluble end product.