Documentos
GCR2
Millipore
molde de gel mPAGE®
2 pack, device for hand casting mini gels, does not include plates or combs
Sinónimos:
gel casting frame
About This Item
UNSPSC Code:
41105305
NACRES:
NC.01
packaging
pack of 2
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
General description
El molde de gel mPAGE® Gel Caster ofrece una solución sin fugas para la preparación a mano de hasta 2 mini geles de proteínas. Los geles preparados
miden 8 cm x 10 cm con un grosor de gel de 1,0 mm, 0,75 mm o 1,5 mm, junto
con opciones de 10 o 15 pocillos para la carga de la muestra. El molde de gel mPAGE® Gel Caster se ha diseñado
para simplificar la preparación de geles a mano y eliminar las fugas durante el
proceso.
Components
El molde de gel está disponible como un dispositivo independiente e incluye
  • Base del molde de gel mPAGE® Gel Caster (2)
  • Marco del molde de gel mPAGE® Gel Caster (2)
  • Juntas de cierre del molde de gel mPAGE® (2)
  • Liberadores de gel mPAGE® (5)
Compatibility
Compatible con:
  • Kit de preparación de gel Turbomix Bis-Tris Gel Casting
  • Peines mPAGE
  • Placas miniespaciadoras mPAGE
  • Placas cortas mPAGE
  • Depósitos minigel mPAGE
  • Sistema de transferencia húmeda mPAGE Mini
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Related product
Referencia del producto
Descripción
Precios
Visite la Librería de documentos
Artículos
Descubra el sistema mPAGE® Lux Casting para geles de SDS-PAGE listos para usar en 3 minutos. Geles SDS-PAGE recientes que están listos cuando los necesita.
Refresh your gel casting workflow with ready-to-use SDS-PAGE gels in just 3 minutes. Discover faster, simpler, and safer gel casting methods.
Protocolos
Introduction to PAGE. Learn about SDS-PAGE background and protocol for the separation of proteins based on size in a poly-acrylamide gel.
Introducción a la PAGE Aprenda sobre el fondo y el protocolo de la SDS-PAGE para la separación de proteínas en función del tamaño en un gel de poliacrilamida.