para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105305
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pkg of 1 pack
manufacturer/tradename
Millipore
technique(s)
SDS-PAGE: suitable, electrophoresis: suitable
W × H
14.8 cm × 5.6 cm , caster dimensions
gel size
8.3 cm × 10.1 cm
compatibility
for use with
General description
Use mPAGE® Gel Caster Base for casting polyacrylamide gels with the mPAGE® Gel Caster components:
- mPAGE® Gel Caster Frame
- mPAGE® Gel Caster Sealing Gaskets
Legal Information
MPAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany