Cambiar Vistas
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|
Acerca de este artículo
NACRES:
NC.01
UNSPSC Code:
41105303
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarlepackaging
pkg of 1 ea
General description
Fuente de alimentación básica para electroforesis de proteínas y ADN
MA400-USFuente de alimentación básica 400mA, enchufe EE.UU
MA400-EUFuente de alimentación básica 400mA, enchufe europeo
MA400-UKFuente de alimentación básica 400mA, enchufe para RU
MA400-NIFuente de alimentación básica 400mA, enchufe para Japón
MA400-ZHFuente de alimentación básica 400mA, enchufe para China
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
MA400-USFuente de alimentación básica 400mA, enchufe EE.UU
MA400-EUFuente de alimentación básica 400mA, enchufe europeo
MA400-UKFuente de alimentación básica 400mA, enchufe para RU
MA400-NIFuente de alimentación básica 400mA, enchufe para Japón
MA400-ZHFuente de alimentación básica 400mA, enchufe para China
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Application
- Electroforesis en gel
- Inmunotransferencia Western
- Inmunoelectrotransferencia (western blot)
- Para electroforesis de ADN y proteínas patrones
- Electrotransferencia de tanque de hasta 2 geles
- Tensión o corriente constantes
- Programas de 2 pasos
- Diseño compacto
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description includes two 4-12% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MES SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters | description includes two 10% Bis-Tris precast gels, 10x8 cm, 12-well, MOPS SDS powder, makes 1L of running buffer, 2 tank adapters |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging - | packaging - |
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?