472344
Poly(4-vinylpyridine)
average Mw ~60,000
Sinónimos:
4-Vinylpyridine homopolymer, 4-Vinylpyridine polymer, Poly(4-pyridylethylene), Poly(p -vinylpyridine)
About This Item
Productos recomendados
mol peso
average Mw ~60,000
temperatura de transición
Tg 137 °C (onset, annealed)
solubilidad
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
cadena SMILES
n1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
Clave InChI
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- fabrication of antibacterial surfaces
- development of pH sensitive systems
- 3D molecular level ordering systems
- anti-corrosive coatings
- dye sensitized solar cells (DSSCs)(90}
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)