48486
Vinyl acetate
analytical standard
Sinónimos:
Acetoxyethylene
About This Item
Productos recomendados
grado
analytical standard
Agency
EPA 8240,8260
densidad de vapor
3 (vs air)
presión de vapor
88 mmHg ( 20 °C)
CofA
current certificate can be downloaded
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
13.4 %
envase
pkg of 1000 mg
técnicas
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
índice de refracción
n20/D 1.395 (lit.)
bp
72-73 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
densidad
0.934 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
petroleum
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)OC=C
InChI
1S/C4H6O2/c1-3-6-4(2)5/h3H,1H2,2H3
Clave InChI
XTXRWKRVRITETP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Otras notas
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
17.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?