49148-U
50 Component Indoor Air Standard
50 components, certified reference material, 100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
Sinónimos:
Indoor Air Quality Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
certified reference material
TraceCERT®
Línea del producto
TraceCERT®
CofA
current certificate can be downloaded
envase
ampule of 1 mL
concentración
100 μg/mL each component in methanol: water (19:1)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
Formato
multi-component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
Categorías relacionadas
Otras notas
Información legal
Analito
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 3 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
122.0 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
50 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)