1445550
USP
Monoclonal IgG System Suitability
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
Formulario
lyophilized (cake)
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
It is also used to prepare system suitability solution for the mobile phase as per the chapter 129 “Analytical procedures for recombinant therapeutic monoclonal antibodies” of United States Pharmacopeia (USP) for the measurement of:
- Low-molecular-weight species (LMWS, fragments) of monoclonal antibodies (mAbs) by size exclusion-high performance liquid chromatography (SE-HPLC)
- Product-related impurities such as non-glycosylated molecules, half antibodies, and fragments by capillary sodium dodecyl sulfate (CE-SDS) electrophoresis
Nota de análisis
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Discover our wide variety of products for intact mass analysis of monoclonal antibodies, including size-exclusion columns (SEC), ion exchange columns, reverse-phase columns, HPLC buffers, MALDI matrices and standards, high-purity solvents, reagents, tools for protein sample preparation, and certified reference materials.
Descubra nuestra amplia variedad de productos para el análisis de masa intacta de anticuerpos monoclonales, entre otros, las columnas de exclusión por tamaño (SEC), las columnas de intercambio iónico, las columnas de fase inversa, los tampones para HPLC, las matrices y los patrones MALDI, disolventes de gran pureza, reactivos, herramientas para la preparación de muestras proteicas y materiales de referencia certificados.