20267-U
Carbón de coco activado pequeña ORBO™ 32 (20/40), 100/50 mg
W,F,F separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
Tubo de carbón de coco activado
About This Item
Productos recomendados
material
W,F,F separators
Quality Level
agency
ASTM® D3686
NIOSH 1000,1001,1002,1003,1004,1005,1006,1008,1010,1011,1012,1014,1015,1016,1017,1018,1020,1022,1300
NIOSH 1301,1302,1400,1401,1402,1403,1404,1450,1451,1452,1454,1457,1458,1459,1500,1501,1550,1551,1552
NIOSH 1600,1602,1603,1604,1608,1609,1610,1611,1612,1613,1616,1617,1618,1619,1620,6001
OSHA 2,3,5,7,8,9,11,12,14,37,48,66,79,83,99,101,111,1002
product line
ORBO™
composition
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 32 Small
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
6 mm × 75 mm
matrix
activated coconut charcoal
activated coconut charcoal
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibility
mode of use Solvent desorption
technique used for Air monitoring
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.