20265
ORBO™ 53 gel de sílice activado (20/40) especialmente limpiado, 400/200 mg con filtros de fibra de vidrio
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Sinónimos:
ORBO™ Activated Silica Gel Tube
About This Item
Productos recomendados
material
GFF,F,F separators
silica gel
Quality Level
agency
NIOSH 2011,7903
OSHA ID-165SG,ID-174SG
product line
ORBO™
composition
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
packaging
pkg of 50 ea
manufacturer/tradename
ORBO™ 53
technique(s)
active air sampling: suitable
O.D. × L
7 mm × 100 mm
matrix
Activated silica gel (specially cleaned)
particle size
20-40 mesh
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
General description
Application
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.