Documentos clave
24654
Supelco
Bolsa de muestreo de gases Tedlar®
Sinónimos:
Tedlar® Gas Sampling Bag
About This Item
Código UNSPSC:
41104008
Materiales
Tedlar® PVDF film
Agency
suitable for ASTM® D5504 (Sulfur Compounds in Natural Gas and Fuels by GC)
suitable for EPA 18 (Gaseous Organic Compounds; VOCs by GC)
suitable for EPA 40,TO-3,TO-15 (Volatile Organic Compounds (VOCs))
suitable for EPA TO-12 (Non-Methane Organic Compounds (NMOC))
suitable for EPA TO-14A (Volatile Organic Compounds (VOCs) by GC/MS)
suitable for NIOSH 3704 (Perchloroethylene)
descripción
Push/Pull Lock Valve (PLV) (Push Lock Valve (PLV))
septum type: yes; Thermogreen® LB-2
envase
pkg of 10 bags
técnicas
whole air sampling: suitable
An × L
9 in. × 9 in.
volumen máximo
2 L
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
compatibilidad
for use with Calibration mixes - gas phase standards/gas mixtures
Descripción general
En varios métodos de la EPA se recomienda Tedlar para el muestreo de los VOC y de compuestos de azufre. Nuestro Tedlar está fabricado con una película de Tedlar de 2 mil de alta calidad para una mayor inercia, impermeabilidad, integridad de las muestras y buenos datos de recuperación. Nuestra válvula de bloqueo a presión (PLV) y el proceso de sellado de juntas garantizan que estas bolsas son resistentes y prácticamente a prueba de fugas, incluso en las condiciones de muestreo y transporte más exigentes.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Tedlar is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
El control del aire se utiliza para medir el nivel de contaminantes del aire en entornos medioambientales, industriales o de interior para evaluar la calidad del aire en función de los valores establecidos por las autoridades competentes.
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.