Merck
1705505
USP
Undecylenic acid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
10-Undecenoic acid
Seleccione un Tamaño
200 MG
$403.000
$403.000
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
200 MG
$403.000
About This Item
Fórmula lineal:
CH2=CH(CH2)8COOH
Número de CAS:
Peso molecular:
184.28
Número de índice de color:
42650
Beilstein:
1762631
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
$403.000
Fecha estimada de envío08 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
undecylenic acid
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.449 (lit.)
bp
137 °C/2 mmHg (lit.)
mp
23-25 °C (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC(=O)CCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H20O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11(12)13/h2H,1,3-10H2,(H,12,13)
Clave InChI
FRPZMMHWLSIFAZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Undecylenic acid USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Calcium Undecylenate
  • Compound Undecylenic Acid Ointment
  • Undecylenic Acid
  • Zinc Undecylenate
Nota de análisis
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Otras notas
Sales restrictions may apply.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
300.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
149 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)