1437053
USP
2-Methyl-1-propanol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Isobutanol, Isobutyl alcohol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
densidad de vapor
2.55 (vs air)
presión de vapor
8 mmHg ( 20 °C)
8.8 mmHg ( 0 °C)
temp. de autoignición
801 °F
lim. expl.
10.6 %
fabricante / nombre comercial
USP
índice de refracción
n20/D 1.396 (lit.)
bp
108 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
densidad
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CC(C)CO
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2)3-5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clave InChI
ZXEKIIBDNHEJCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
82.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
28 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)