1441301
USP
Metoprolol tartrate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Lopressor
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metoprolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
O[C@H]([C@@H](O)C(O)=O)C(O)=O.COCCc1ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc1.COCCc2ccc(OCC(O)CNC(C)C)cc2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1
Clave InChI
YGULWPYYGQCFMP-CEAXSRTFSA-N
Información sobre el gen
human ... ADRB1(153)
Descripción general
Aplicación
- Metoprolol Tartrate and Hydrochlorothiazide Tablets
- Metoprolol Tartrate Compounded Oral Solution
- Metoprolol Tartrate Compounded Oral Suspension
- Metoprolol Tartrate Injection
- Metoprolol Tartrate Tablets
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)