Saltar al contenido
A7655
Atenolol
≥98% (TLC), powder, β₁-adrenoceptor antagonist
Sinónimos:
(±)-4-[2-Hydroxy-3-[(1-methylethyl)amino]propoxy]benzeneacetamide, 4-[2′-Hydroxy-3′-(isopropylamino)propoxy]phenylacetamide
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H22N2O3
Número CAS:
Peso molecular:
266.34
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
249-451-7
MDL number:
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
powder
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Nombre del producto
Atenolol, ≥98% (TLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: 0.3 mg/mL, DMSO: 18 mg/mL, ethanol: 3.4 mg/mL
originator
AstraZeneca
SMILES string
CC(C)NCC(O)COc1ccc(CC(N)=O)cc1
InChI
1S/C14H22N2O3/c1-10(2)16-8-12(17)9-19-13-5-3-11(4-6-13)7-14(15)18/h3-6,10,12,16-17H,7-9H2,1-2H3,(H2,15,18)
InChI key
METKIMKYRPQLGS-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADRB1(153)
rat ... Adrb1(24925)
Application
Atenolol is a β-adrenergic blocker and used in the management of hypertension. Atenolol has antianginal and antiarrhythmic properties.
Biochem/physiol Actions
Selective β1-adrenoceptor antagonist; antihypertensive; antianginal; antiarrhythmic.
Features and Benefits
This compound is featured on the β-Adrenoceptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
This compound was developed by AstraZeneca. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Other Notes
Shelf-life of the solid is at least three years.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atenolol
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)