PHR3046
Metoprolol Fumarate
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Sinónimos:
Metoprolol fumarate
Productos recomendados
grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Nivel de calidad
Agency
traceable to USP 1441287
familia API
metoprolol
CofA
current certificate can be downloaded
envase
pkg of 500 mg
aplicaciones
pharmaceutical
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
N(C(C)C)CC(O)COc2ccc(cc2)CCOC.N(C(C)C)CC(O)COc1ccc(cc1)CCOC.OC(=O)\C=C/C(=O)O
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H4O4/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-3(6)1-2-4(7)8/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;;2-1-
Clave InChI
BRIPGNJWPCKDQZ-KSBRXOFISA-N
Descripción general
Aplicación
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)