1441232
USP
Metoprolol Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
(±)-1-(Ethylamino)-3-[4-(2-methoxyethyl)phenoxy]- 2-propanol
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
metoprolol
fabricante / nombre comercial
USP
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
CCNCC(O)COc1ccc(CCOC)cc1
InChI
1S/C14H23NO3/c1-3-15-10-13(16)11-18-14-6-4-12(5-7-14)8-9-17-2/h4-7,13,15-16H,3,8-11H2,1-2H3
Clave InChI
HYRRKPFGZHWUPQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
- Metoprolol Fumarate
- Metoprolol Succinate
- Metoprolol Succinate Extended-Release Tablets
- Metoprolol Tartrate
- Metoprolol Tartrate Injection
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)