1719000
USP
Warfarina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
4-Hydroxy-3-(3-oxo-1-phenylbutyl)coumarin, Coumafene
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
warfarin
fabricante / nombre comercial
USP
mp
162-164 °C (lit.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
CC(=O)CC(c1ccccc1)C2=C(O)c3ccccc3OC2=O
InChI
1S/C19H16O4/c1-12(20)11-15(13-7-3-2-4-8-13)17-18(21)14-9-5-6-10-16(14)23-19(17)22/h2-10,15,21H,11H2,1H3
Clave InChI
PJVWKTKQMONHTI-UHFFFAOYSA-N
Información sobre el gen
human ... VKORC1(79001)
Descripción general
Aplicación
- Warfarin Sodium
- Warfarin Sodium Tablets
- Warfarin Sodium for Injection
Nota de análisis
Otras notas
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Órganos de actuación
Blood
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)