1043003
USP
Ácido L-ascórbico
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinónimos:
Ácido L-treoascórbico, Factor antiescorbútico, Vitamina C
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ascorbic acid
fabricante / nombre comercial
USP
técnicas
HPLC: suitable
mp
190-194 °C (dec.)
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadena SMILES
OC([C@]([C@@H](O)CO)([H])O1)=C(O)C1=O
InChI
1S/C6H8O6/c7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5/h2,5,7-10H,1H2/t2-,5+/m0/s1
Clave InChI
CIWBSHSKHKDKBQ-JLAZNSOCSA-N
Descripción general
Aplicación
- Ascorbic Acid Tablets
- Ascorbic Acid Injection
- Ascorbic Acid Chewable Gels
- Ascorbic Acid Compounded Oral Solution
- Sodium Ascorbate
- Calcium Ascorbate
Nota de análisis
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)