Merck
A1968
Ascorbic acid 6-palmitate
meets USP testing specifications
Sinónimos:
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid, L-Ascorbic acid 6-hexadecanoate, L-Ascorbyl palmitate, Ascorbic acid 6-palmitate, NSC 402451
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H38O7
Número CAS:
Peso molecular:
414.53
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
205-305-4
Beilstein/REAXYS Number:
96552
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
biological source
synthetic
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
assay
95.0-100.5%
form
powder
color
light yellow
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(O)=C1O
InChI
1S/C22H38O7/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(24)28-16-17(23)21-19(25)20(26)22(27)29-21/h17,21,23,25-26H,2-16H2,1H3/t17-,21+/m0/s1
InChI key
QAQJMLQRFWZOBN-LAUBAEHRSA-N
General description
Ascorbic acid 6-palmitate/L-Ascorbyl 6-palmitate (AP) is a derivative of a synthetic lipophilic ascorbic acid.
Biochem/physiol Actions
L-Ascorbyl 6-palmitate (AP) is used as preservative in foods. In mice, AP works as a dietary antitumor promoter. 
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)