Y0001024
Ascorbic acid impurity C
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinónimos:
D-xylo-Hex-2-ulosonic acid
About This Item
Productos recomendados
grado
pharmaceutical primary standard
familia API
ascorbic acid
fabricante / nombre comercial
EDQM
aplicaciones
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Descripción general
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Aplicación
Established for the preparation of reference solutions (a) in the testing of related substances in ascorbic acid and sodium ascorbate using liquid chromatography (General text 2.2.29), according to the monographs 0253 and 1791 of European Pharmacopoeia.
Envase
Otras notas
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)