67243-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Superficially Porous Wide Pore C18 UHPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18 Column, 2 µm HPLC Column, 2.0 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
material
stainless steel hardware
Quality Level
agency
suitable for USP L1
product line
BIOshell
feature
endcapped: no
analyte chemical class(es)
peptides
manufacturer/tradename
BIOshell
packaging
1 ea of
parameter
14,500 psi max. pressure (1000 bar)
60 °C max. temp.
600 bar pressure (8702 psi)
technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
L × I.D.
15 cm × 2.1 mm
surface area
65 m2/g
matrix
spherical silica particle platform
superficially porous particle
matrix active group
C18 (octadecyl) phase
particle size
2.0 μm
pore size
160 Å pore size
operating pH range
1-8
separation technique
reversed phase
guard column
related product
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Contenido relacionado
HPLC separates and identifies large biomolecules like proteins and peptides by pumping the sample through a sorbent-packed column.
La cromatografía de líquidos de alta resolución (HPLC) puede utilizarse para separar e identificar diferentes biomoléculas grandes, como proteínas y péptidos, en una muestra. Se basa en el bombeo de una muestra con un disolvente (fase móvil) a través de una columna rellena con material absorbente (fase estacionaria) a una presión elevada.