66905-U
BIOshell A160 Peptide C18 (2.7 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Superficially Porous Wide Pore C18 UHPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
BIOshell A160 Peptide C18, 2.7 μm HPLC Column, 2.7 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Materiales
stainless steel hardware
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
descripción
Shell thickness (0.5 μm)
Solid Core (1.7 μm)
Línea del producto
BIOshell
BIOshell
Características
endcapped: no
clases químicas de analitos
peptides
peptides
fabricante / nombre comercial
BIOshell
BIOshell
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
4.6% carbon loading
Parámetros
600 bar max. pressure
90 °C max. temp.
técnicas
HPLC: suitable
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
LC/MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
UHPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
superficie
90 m2/g
cobertura de la superficie
2.2 μmol/m2
Matriz
spherical silica particle platform
superficially porous particle
superficially porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) bonding phase, diisobutyloctadecyl
tamaño de partícula
2.7 μm
2.7 μm
tamaño de poro
160 Å
Intervalo de pH operativo
1-8
técnica de separación
reversed phase
reversed phase
Descripción general
Aplicación
Características y beneficios
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Artículos
Learn about UHPLC-MS analysis of trastuzumab on a BIOshell™ 160A peptide C18 column and discover reduced solvent consumption in peptide mapping using 1.5 mm I.D. columns.
This application note compares three different column chemistries from the BIOshell™ line of columns with superficially porous particles to evaluate their performance in peptide mapping.
LC-UV-MS workflow details teriparatide peptide mapping, including enzymatic digestion, separation conditions, and QTOF mass spectrometer identification.
Method development for protein fingerprinting of AAV serotype 5 using both intact mass analysis and peptide mapping, to determine critical quality attributes for gene therapy, utilizing three different columns.
Protocolos
Chromatographic technique identifies insulin variants efficiently, aiding in pharmacokinetics.