Documentos clave
21026-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Sinónimos:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
Código UNSPSC:
12190000
NACRES:
NB.24
Nombre del producto
Cartucho LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 10 ea
Agency
ASTM® D5197
EPA 100,IP-6A,TO-11A
NIOSH 2016
Nivel de calidad
composición
bed wt., 350 mg
2 4-DNPH (High-purity silica gel)
envase
pkg of 10 ea
técnicas
active air sampling: suitable
volumen
3 mL
aplicaciones
air monitoring
environmental
industrial hygiene
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
El diseño del cartucho S10 hace que sea fácil de utilizar en el campo y en el laboratorio. Se dispone de adaptadores reutilizables para conectar el cartucho a la bomba de muestreo. El depósito incorporado elimina la necesidad de colocar una jeringa para la extracción/elución de la muestra.
Información legal
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Artículos
Carbonyl compounds react within the DNPH cartridge to form immobilized hydrazones, which can be subjected to automated desorption and HPLC analysis with UV detection.