Key Documents
23124-U
Supelco
LpDNPH S10 solid phase extraction (SPE) Cartridge
bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
Sinónimos:
LpDNPH S10 Cartridge Tube
About This Item
UNSPSC Code:
12190000
NACRES:
NB.24
product name
Cartucho LpDNPH S10, bed wt. 350 mg, volume 3 mL, pkg of 50 ea
composition
bed wt., 350 mg
2,4-DNPH (High-purity silica gel)
packaging
pkg of 50 ea
technique(s)
active air sampling: suitable
volume
3 mL
application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
storage temp.
2-8°C
General description
El diseño del cartucho S10 hace que sea fácil de utilizar en el campo y en el laboratorio. Se dispone de adaptadores reutilizables para conectar el cartucho a la bomba de muestreo. El depósito incorporado elimina la necesidad de colocar una jeringa para la extracción/elución de la muestra.
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1