Merck
57059
Supelco
Revestimientos desechables para los sistemas de filtración Visiprep DL (con 57044 y 57265)
PTFE, pk of 100
About This Item
UNSPSC Code:
12000000
material
PTFE
Quality Level
packaging
pk of 100
technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
application(s)
food and beverages
General description
Los revestimientos desechables de la válvula eliminan la contaminación de una muestra a la siguiente.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Artículos
Use QuEChERS methods to analyze samples of milk for veterinary drugs.
Dual-layer cartridge achieves efficient SPE clean-up for challenging pesticide residue testing in turmeric and spices.
2-layer SPE cartridge efficiently reduces background for ginger contaminant analysis.
Analysis of 20 pharmaceutical compounds in calf serum using Supel™ Swift HLB SPE cartridge for cleanup and LC-MS determination and another commercially available HLB cartridge for comparison.
Protocolos
Paprika spice's PAH contamination risk due to environmental exposure highlights food safety concerns.