504971-40
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4 mm, HPLC Column
Sinónimos:
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4 mm
Materiales
stainless steel column
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
12% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
3 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Aplicación
- Identification, isolation and characterization of dolutegravir forced degradation products and their cytotoxicity potential.: Utilizes the Discovery® C18 HPLC Column to study the stability and degradation of the antiretroviral drug dolutegravir, crucial for ensuring drug safety and efficacy (Saida et al., 2019).
- Rapid, Refined, and Robust Method for Expression, Purification, and Characterization of Recombinant Human Amyloid beta 1-42.: This methodological study leverages the Discovery® C18 HPLC Column for the purification and analysis of amyloid beta peptides, contributing to research on Alzheimer′s disease (Prakash et al., 2019).
- Development and validation of a HPLC electrochemical detection method to measure COMT activity as a tool in drug development.: Showcases the use of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a novel analytical method for measuring catechol-O-methyltransferase (COMT) activity, instrumental in the development of psychiatric and neurological medications (Viljoen et al., 2019).
Características y beneficios
- Excelente reproducibilidad
- Excepcional forma del pico para analitos básicos y ácidos
- Separaciones LC-MS estables con poco sangrado
- Separación de péptidos y proteínas pequeñas
- Menor hidrofobicidad que muchas columnas C 18 comparables, proporcionando análisis más rápidos
Información legal
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered