58365
SUPELCOSIL™ LC-Si (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna de HPLC SUPELCOSIL™ LC-Si, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Agency
suitable for USP L3
fabricante / nombre comercial
SUPELCOSIL™
Parámetros
≤70 °C temp. limit
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
superficie
170 m2/g
Matriz
silica gel, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
silica phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å pore size
intervalo de pH
2-7.5
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Descripción general
Información legal
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?