568523-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Sinónimos:
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® HS C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm
Materiales
stainless steel column
Nivel de calidad
Agency
suitable for USP L1
Línea del producto
Discovery®
Características
endcapped
fabricante / nombre comercial
Discovery®
envase
1 ea of
Extensión del etiquetado
20% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
técnicas
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 4.6 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
3.2 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
120 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
aplicaciones
food and beverages
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Características y beneficios
- Stable, low bleed for LC-MS applications
- Scalable from analytical to preparatory
- Highly stable to ensure excellent run-to-run and lot-to-lot repducibility
- Higher hydrophobicity for better resolution of difficult analytes
Información legal
Aplicación
Producto relacionado
cartucho de precolumna
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
Discovery® C18 column aids in HPLC method development for quantifying ephedrine and pseudoephedrine in traditional Chinese medicine.
Extraction and analyses of chlorogenic acid and baicalin active ingredients in traditional Chinese medicine (TCM) according to Chinese pharmacopeia monograph by HPLC with Discovery® C18 column to check: chromatographic data, linearity, specificity and repeatability, LOQ and LOD
Analyze Shuanghuang Lian oral liquid using Discovery® HS C18 HPLC column per Chinese Pharmacopeia 2020. Quantify baicalin, chlorogenic acid, and forsythin with high accuracy.
Analyze Xiaoer Chiqiao Qingre granules for geniposide and forsythin using Discovery® HS C18 column and Supelclean™ LC-Alumina-N SPE.
Contenido relacionado
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.
Chromatograms
application for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCapplication for HPLCNuestro equipo de científicos tiene experiencia en todas las áreas de investigación: Ciencias de la vida, Ciencia de los materiales, Síntesis química, Cromatografía, Analítica y muchas otras.