505161
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm HPLC guard Column Kit with 1 Cartridge holder + 1 Guard Cartridge
About This Item
Productos recomendados
product name
Precartucho Discovery® C18 Supelguard, Kit, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm
agency
suitable for USP L1
Quality Level
packaging
pkg of 1 kit
technique(s)
HPLC: suitable
L × I.D.
2 cm × 2.1 mm
matrix active group
C18 (octadecyl) bonding phase
particle size
5 μm
pore size
180 Å
application(s)
food and beverages
separation technique
reversed phase
replacement part
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
¿Ya tiene este producto?
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered