Merck
50494721
Supelco
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 2.1 mm, HPLC Column
About This Item
Código UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Columna para HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 5 cm × 2.1 mm
Agency
suitable for USP L1
Características
endcapped
Extensión del etiquetado
12% Carbon loading
Parámetros
≤70 °C temp. range
técnicas
HPLC: suitable
L × D.I.
5 cm × 2.1 mm
superficie
300 m2/g
cobertura de la superficie
3 μmol/m2
impurezas
<10 ppm metals
Matriz
silica gel, high purity, spherical particle platform
grupo activo de la matriz
C18 (octadecyl) phase
tamaño de partícula
5 μm
tamaño de poro
180 Å
Intervalo de pH operativo
2-8
técnica de separación
reversed phase
Descripción general
Utilice Discovery® C18 para cualquier método que especifique una C18. La forma del pico, la reproducibilidad y la estabilidad excepcionales hacen de ella la columna de elección para todos los métodos C18, desde los más exigentes hasta los rutinarios.
Características y beneficios
  • Excelente reproducibilidad
  • Excepcional forma del pico para analitos básicos y ácidos
  • Separaciones LC-MS estables con poco sangrado
  • Separación de péptidos y proteínas pequeñas
  • Menor hidrofobicidad que muchas columnas C 18 comparables, proporcionando análisis más rápidos
Productos recomendados
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Información legal
Discovery is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
cartucho de precolumna
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Pei Yuan et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 15(42), 11319-11325 (2009-09-18)
This study systematically investigates periodic mesoporous organosilicas (PMOs) with controlled helical and concentric circular (CC) pore architectures prepared through a basic-catalyzed sol-gel process by using an achiral cationic surfactant trimethyloctadecylammonium bromide (C(18)TAB) as a structure-directing agent, perfluorooctanoic acid (PFOA) as
R Nageswara Rao et al.
Biomedical chromatography : BMC, 23(11), 1145-1150 (2009-05-16)
A highly sensitive and selective on-line two-dimensional reversed-phase liquid chromatography/electrospray ionization-tandem mass spectrometry (2D-LC-ESI/MS/MS) method was developed and validated to determine rifaximin in rat serum by direct injection. The 2D-LC-ESI/MS/MS system consisted of a restricted access media column for trapping
Yoshinori Masukawa et al.
Journal of lipid research, 49(7), 1466-1476 (2008-03-25)
Ceramides (CERs) in human stratum corneum (SC) play physicochemical roles in determining barrier and water-holding functions of the skin, and specific species might be closely related to the regulation of keratinization, together with other CER-related lipids. Structures of those diverse
Pilar Heredia-Middleton et al.
Comparative biochemistry and physiology. Part B, Biochemistry & molecular biology, 149(4), 552-556 (2008-02-01)
Heat shock protein 70 (HSP70, 70 kDa) is the most commonly expressed protein in response to thermal stress. The extent of its expression is associated with differences in environmental temperatures. We investigated the heat shock response in red blood cells
S Bartesaghi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 24(5-6), 1137-1141 (2001-03-15)
Total plasma homocysteine (tHcy) in children may be an useful biochemical marker for genetic risk of premature cardiovascular disease. We reported a rapid, isocratic HPLC method able to process very small amount of newborn plasma samples. A blood sample from
Contenido relacionado
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered